5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butyrate
BIB1174-100MG BIB1174-1G BIB1174-250MG
APOSBIB1174-100MGEA 709 DKK
APOSBIB1174-100MG APOSBIB1174-1G APOSBIB1174-250MG
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Formel: C₁₂H₁₁BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00083261
CAS-nummer: 129541-43-1