Alternariol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIA2301-1MG BIA2301-5MG
APOSBIA2301-1MGEA 1290 DKK
APOSBIA2301-1MG APOSBIA2301-5MG
Alternariol 99%
Alternariol
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formel: C₁₄H₁₀O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00133068
CAS-nummer: 641-38-3
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,I