L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIA1399-100MG BIA1399-25MG
APOSBIA1399-100MGEA 4690 DKK
APOSBIA1399-100MG APOSBIA1399-25MG
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Formel: C₉H₁₁NO₃·BrH
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00269699
CAS-nummer: 73086-97-2