Fluorinert™ FC-70
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 DKK
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Advarsel: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Kogepunkt: 201…221 °C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753882
CAS-nummer: 86508-42-1