Polyethylen glycol 300, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 300
26605.290EA 691 DKK
26605.290 26605.360
Polyethylen glycol 300, GPR RECTAPUR®
Polyethylen glycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 300 g/mol
Flammepunkt: 220
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%