Platinum nominally 20% on carbon black
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Platinium
47381.06 47381.03
47381.06EA 6900 DKK
47381.06 47381.03
Platinum nominally 20% on carbon black
Platinum
Formel: Pt
Molekylvægt: 195.08 g/mol
Kogepunkt: 3827
Smeltepunkt: 1769
MDL Number: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689