Palladium 5% on carbon, pulver Type 490
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33217.09 H33217.18
H33217.09EA 10850 DKK
H33217.09 H33217.18
Palladium 5% on carbon, pulver Type 490
Palladium
Formel: Pd
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III