Terpineol, mix af isomere ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
87072.290EA 571 DKK
87072.290 87072.320
Terpineol, mix af isomere ≥80.0%, GPR RECTAPUR®
Terpineol, mix af isomere
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00166983
CAS-nummer: 8000-41-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) (isomers) min 80,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 0,932 - 0,936