Fisetin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
119150010 119150050
ACRO119150010EA 1270 DKK
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molekylvægt: 286.24 g/mol
Smeltepunkt: >330 °C
MDL Number: MFCD00006829
CAS-nummer: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %