Propionsyre 99,7, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanoic acid
87062.180EA 140 DKK
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Propionsyre 99,7, GPR RECTAPUR®
Propionsyre
Formel: C₃H₆O₂
Molekylvægt: 74.08 g/mol
Kogepunkt: 140…142 °C
Smeltepunkt: -21
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002756
CAS-nummer: 79-09-4
UN nummer: 3463
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07917
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid