Benzylchlorid 99, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: α-Chlortoluen
87103.290EA 340 DKK
87103.290 87103.180 87103.320 87103.460
Benzylchlorid 99, GPR RECTAPUR®
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Molekylvægt: 126.59 g/mol
Kogepunkt: 179.3
Smeltepunkt: -41.2
Flammepunkt: 52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-nummer: 100-44-7
UN nummer: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %