Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
87106.180EA 337 DKK
87106.180 87106.260 87106.290 87106.320 87106.460
Anisol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisol
Formel: C₇H₈O
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 154
Smeltepunkt: -37
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008354
CAS-nummer: 100-66-3
UN nummer: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994