Multimode ionbytning (IEX) kromatografi resin, laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6061-07EA 2480 DKK
6061-07 6061-25
Multimode ionbytning (IEX) kromatografi resin, laboratoriekolonne, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ multimode ionbytning (IEX) kromatografiske resin fungerer som en stærk kationbytnings resin med forbedret selektivitet for overlegen separation i proceskromatografiske anvendelser.
Drevet af en proprietær overfladekemi der kombinerer en svag anionbytningsfunktion med hydrofilicitet, benytter BAKERBOND® PolyCSX™ multimode kationsbytnings kromotografi medie sin unikke selektivitet for en højere purifikationsydelse på tværs af et bredt udvalg af biofarmaceutika.
Udviklet og produceret af Avantor efter de høje standarder fastlagt for vores J.T.Baker® kemikaliemærke, BAKERBOND® PolyCSX™ ionbytningsresin kan benyttes med andre J.T.Baker® BAKERBOND® resins til forbedring af separationseffekten for dine kromatografiske procestrin.
Bestillingsoplysninger: Leveres i bekvemt 5 stk pakning, 1 ml og 5 ml laboratoriekolonner udviklet for direkte tilslutning til mange populære kromatografiske instrumenter inklusive GE ÂKTA™ og Bio-Rad NGC™. For bulk størrelser (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L og 5 L), se Yderligere produkter fanen på bestillingstabellen.