Crocein scarlet 7B, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C8822-1G
C8822-25G
C8822-5G
C8822-1GEA
278
DKK
C8822-1G
C8822-25G
C8822-5G
Crocein scarlet 7B, Sigma-Aldrich®
Crocein scarlet 7B
Crocein Scarlet 7B, (Acid Red 71)
Formel:
C₂₄H₁₈N₄Na₂O₇S₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00056588 CAS-nummer: 6226-76-2 |