VWR® Premium Analytical Balances
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
611-4793EA 7988.13 DKK
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Vægte
Et udvalg af 8 højtstående vægte, der tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed kombineret med en slidstærk LED-berøringsskærm til grundlæggende applikationer i laboratorie-, industri- og uddannelsesindstillinger.
  • Meget nøjagtige resultater (avanceret vejningsteknologi)
  • Hurtige stabiliseringstider
  • Let at rengøre og høj kemisk resistens
  • Kontrolpanel med høj opløsning, touch-screen funktionalitet og 8 sprogindstillinger
  • Beskyttelse mod overbelastning
  • Fremtidssikret USB type C interface
  • Vejning af underbænk
  • Dataoverførsel som pc-regneark, pc-tekst og Ascii-protokoller
  • 6 indbyggede applikationer med GLP/GMP-kompatibel dataoutput: Vejning og dosering, optælling, procentvis vejning, densitetsbestemmelse, masseenhedskonvertering og dyrevejning
Disse vægte af høj kvalitet har et polybutylenterephthalat (PBT) hus, som har fremragende kemisk resistens. Kontrolenheden er lavet af glas. Alle analytiske modeller (PBA) har et trækafskærmning af glas med nem adgang til vejepladen. Dette trækafskærmning er specielt belagt for at minimere vejefejl fra elektrostatisk ladede prøver. Vejepladen er af rustfrit stål.
Modeller med intern 'One-Touch-Calibration' er betegnet med I i modelnavnet. FC-modeller leveres med et fabrikskalibreringscertifikat.
Certificeringer: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1