Silodosin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
464521000 464525000
ACRO464521000EA 540 DKK
ACRO464521000 ACRO464525000
Silodosin
Silodosin
  • Bioactive
Formel: C₂₅H₃₂F₃N₃O₄
Smeltepunkt: >104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00930170
CAS-nummer: 160970-54-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %