Thiacloprid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
464390010 464392500
ACRO464390010EA 1450 DKK
ACRO464390010 ACRO464392500
Thiacloprid
Thiacloprid
  • Bioactive
Formel: C₁₀H₉ClN₄S
Molekylvægt: 252.72 g/mol
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02101042
CAS-nummer: 111988-49-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %