10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)propane-1-sulphonate
464000010 464000050
ACRO464000010EA 1000 DKK
ACRO464000010 ACRO464000050
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₁₄NNaO₃S₂
Molekylvægt: 343.39 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275674
CAS-nummer: 101199-38-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Almost white to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration 97.5 to 102.5 %