Emamectin benzoate
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
463050010 463050050
ACRO463050010EA 936 DKK
ACRO463050010 ACRO463050050
Emamectin benzoate
Emamectin benzoate
  • Bioactive
  • Mixture
Formel: C₄₉H₇₅NO₁₃·C₇H₆O₂
Smeltepunkt: 146…150 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027777
CAS-nummer: 155569-91-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥88 %