Simethicone
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
465170100 465170500
ACRO465170100EA 1020 DKK
ACRO465170100 ACRO465170500
Simethicone
Simethicone
  • Bioactive
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 8050-81-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to grey Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Viscosity 475 to 525 CP (25°C)