Zonisamide
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
465040010 465042500
ACRO465040010EA 1870 DKK
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Formel: C₈H₈N₂O₃S
Molekylvægt: 212.22 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00865316
CAS-nummer: 68291-97-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %