Schisandrin A
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Schizandrin A, Deoxyschizandrin, Deoxyschisandrin
465030010 465032500
ACRO465030010EA 5830 DKK
ACRO465030010 ACRO465032500
Schisandrin A
Schisandrin A
  • Bioactive
Formel: C₂₄H₃₂O₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09026934
CAS-nummer: 61281-38-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥97.5 %