Glycitein
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
464640500 464642500
ACRO464640500EA 1610 DKK
ACRO464640500 ACRO464642500
Glycitein
Glycitein
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₁₂O₅
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00016679
CAS-nummer: 40957-83-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %