Hydrogenperoxid 12% (w/v)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
464570010
464571000
ACRO464570010EA
347
DKK
ACRO464570010
ACRO464571000
Hydrogenperoxid 12% (w/v)
Hydrogen peroxide
- Reagent for chemical synthesis
- Oxidising reagent
Formel:
H₂O₂ Molekylvægt: 34.01 g/mol Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: -0.41 Massefylde: 1.0500 g/ml Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 UN nummer: 2984 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,04798 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with KMnO4 | 11.0 to 13.0 % |