Apixaban
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
464491000 464495000
ACRO464491000EA 677 DKK
ACRO464491000 ACRO464495000
Apixaban
Apixaban
  • Bioactive
Formel: C₂₅H₂₅N₅O₄
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11977295
CAS-nummer: 503612-47-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 240 °C
HPLC ≥97.5 %