Vandetanib
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: ZD6474, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-((1-methylpiperidin-4-yl)methoxy)quinazolin-4-amine
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 1870 DKK
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
Smeltepunkt: 240…243 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07772346
CAS-nummer: 443913-73-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %