Clozapine
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
464280010 464280050
ACRO464280010EA 2420 DKK
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
  • Bioactive
Formel: C₁₈H₁₉ClN₄
Smeltepunkt: 182…185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153785
CAS-nummer: 5786-21-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %