ortho-Phosphorsyre 85+% HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
463861000 463865000
ACRO463861000EA 238 DKK
ACRO463861000 ACRO463865000
ortho-Phosphorsyre 85+% HPLC
ortho-Phosphorsyre
  • Analytical reagent
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
UN nummer: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test