Nobiletin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
463520010 463522500
ACRO463520010EA 3130 DKK
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₂O₈
Smeltepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03273560
CAS-nummer: 478-01-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %