1-Bromnaphthalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α-Bromonaphthalene
87108.180EA 346 DKK
87108.180 87108.260
1-Bromnaphthalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
1-Bromnaphthalen
Formel: C₁₀H₇Br
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 96 %
Appearance:Clear yellowish oily liquid Passes test
Density (20/4) 1,483 - 1,486