Ion exchange chromatography resin, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7585-01EA 1550 DKK
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Ion exchange chromatography resin, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimode
Kromatografi sorbenter HPLC Sorbenter
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ multimode ionudveksling (IEX) kromatografiske resin fungerer som en svag anionbytnings resin med forbedret selektivitet for overlegen separation i proceskromatografiske anvendelser.
Drevet af en proprietær overfladekemi der kombinerer en svag anionbytningsfunktion med hydrofilicitet, benytter BAKERBOND® PolyPEI multimode kationsbytnings kromotografi medie sin unikke selektivitet for en højere purifikationsydelse på tværs af et bredt udvalg af biofarmaceutika.
Udviklet og produceret af Avantor efter de høje standarder fastlagt for vores J.T.Baker® kemikaliemærke, BAKERBOND® PolyPEI™ ionbytningsresin kan benyttes med andre J.T.Baker® BAKERBOND® resins til forbedring af separationseffekten for dine kromatografiske procestrin.
Bestillingsoplysninger: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.