Ion exchange chromatography resin, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimode
Leverandør: AvantorSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™ multimode ionbytning (IEX) kromatografiske resin fungerer som en stærk kationbytnings resin med forbedret selektivitet for overlegen separation i proceskromatografiske anvendelser.
Drevet af en proprietær overfladekemi der kombinerer en svag anionbytningsfunktion med hydrofilicitet, benytter BAKERBOND® PolyCSX™ multimode kationsbytnings kromotografi medie sin unikke selektivitet for en højere purifikationsydelse på tværs af et bredt udvalg af biofarmaceutika.
Udviklet og produceret af Avantor efter de høje standarder fastlagt for vores J.T.Baker® kemikaliemærke, BAKERBOND® PolyCSX™ ionbytningsresin kan benyttes med andre J.T.Baker® BAKERBOND® resins til forbedring af separationseffekten for dine kromatografiske procestrin.
Bestillingsoplysninger: 1 ml og 5 ml laboratoriekolonner kan også bestilles under yderligere produkter.