1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylendichlorid
85923.290EA 552 DKK
85923.290 85923.320
1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1,2-Dichloroethane
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molekylvægt: 98.96 g/mol
Kogepunkt: 83.5
Smeltepunkt: -35.5
Massefylde: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-nummer: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN nummer: 1184
ADR: 3 (6.1) II
Merck Index: 13,03831
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009