Laboratorieinstallationer til SCAT sikkerhedslåg
Leverandør: S.C.A.T.
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
160145 106406 117096 106502 108278 107836 502021 106677 307508 502049 160206
SCTV160145EA 303 DKK
SCTV160145 554-4356 SCTV117096 SCTV106502 SCTV108278 SCTV107836 SCTV502021 SCTV106677 SCTV307508 SCTV502049 SCTV160206
Laboratorieinstallationer til SCAT sikkerhedslåg
Kromatografi forsyninger Kromatografi reservedele
SCAT laboratorieinstallationer kan integreres fuldstændigt i laboratoriemøbler og tilbyder et gastæt system til sikker væskehåndtering.
  • Useful accessories for mounting SymLine installations
  • Technical devices and components for the use of level controls
  • Spare parts for ensuring the functionality of the SymLine system
SCAT laboratorieinstallationer passer til alle SCAT sikkerhedslåg med gevindstørrelse GL 45 og giver effektiv beskyttelse mod sundhedsmæssige og miljømæssige risici. Udskiftelige udtømningsfiltre og slangekonnektorer kan sættes fastMore Product Information