Triethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (Diethylamino)ethane, TEA
85908.180EA 398 DKK
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Triethylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN nummer: 1296
ADR: 3 (8)
Merck Index: 13,09740
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %