Divanadiumpentaoxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
87054.180EA 434 DKK
87054.180 87054.260
Divanadiumpentaoxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Divanadiumpentaoxid
Formel: O₅V₂
Molekylvægt: 181.88 g/mol
Kogepunkt: 1750
Smeltepunkt: 690
MDL Number: MFCD00011457
CAS-nummer: 1314-62-1
UN nummer: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 98 %
Appearance Brown crystalline powder
Total N (Nitrogen) ≤ 0.1 %
Cl (Chloride) ≤ 0.1 %
PO₄ (Phosphate) ≤ 0.1 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 0.1 %
Fe (Iron) ≤ 0.1 %