Håndholdt automatisk analytisk sprøjte, eVol® XR
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 809 DKK
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Håndholdt automatisk analytisk sprøjte, eVol® XR
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
eVol® er en kombination af to præcisionsinstrumenter: et digitalstyret elektronisk drev og en XCHANGE®-klargjort analytisk sprøjte. Resultatet er et digitalstyret dispenseringssystem med positiv fortrængning, der kan programmeres til reproducerbarhed og til nøjagtigt udføre en bred vifte af opgaver indenfor væskehåndtering.
  • Præcise brugeruafhængige håndteringsprocedurer
  • XCHANGE® analytiske sprøjter kan skiftes nemt og hurtigt, og det gør det muligt at tildele dem til individuelle væsker og metoder og dermed forebygge eventuel krydskontaminering af