Bade/cirkulationstermostater med bade af rustfrit stål, ECO
Leverandør: LAUDA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 21090 DKK
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Bade/cirkulationstermostater med bade af rustfrit stål, ECO
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Bade med aftagelige cirkulatorer
Bade/cirkulationstermostater med menunavigation i enkel tekst, som giver meget brugervenlig drift.
  • Variopump med seks justerbare trin
  • Flowhastighedskontakt til styring af flowhastighed mellem intern og ekstern cirkulation
  • Samtidig visning af angivet og aktuel temperatur
  • Indstilling af overtemperatur vha. menu
  • USB-interface som standard
Silver-termostat:
Varmetermostaterne med Silver-kontrolkonsol er egnede til et temperaturinterval på op til 200 °C. Alle varmetermostater er som standard udstyret med en kølespiral.
Varmeeffekt 2,0 kW,More Product Information