illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifikationssæt
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 1644 DKK
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifikationssæt
Nukleinsyrereagenser Isothermal Amplification Reagents
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-amplifikationssæt, del af Phi29 DNA-polymerasefamilien bruges til amplifikation af total genomisk DNA. Protokollen er enkel. Der kan opnås et typisk DNA-udbytte på 4-7 µg DNA på mindre end to timer med begrænset arbejdstid. Den gennemsnitlige produktlængde er >10 kb. Udgangsmaterialet til GenomiPhi-reaktioner kan være oprenset DNA fra ethvert kommercielt sæt eller hjemmebrygget metode eller et ikke-renset cellelysat.
  • Hurtig total genomisk DNA-amplifikation i miniskala: 4 til 7 μg på <2 timer
  • En simpel protokol til alle slags kildematerialer
  • Repræsentativ amplifikation af hele genomet
  • Højkvalitets DNA til PCR, restriktionsskæring, hybridisering, kloning, array CGH genotypebestemmelse med højt throughput
  • og DNA-arkivering