Racks til kryobokse med centrifugerør
Leverandør: TENAK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 750 DKK
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Racks til kryobokse med centrifugerør
Stativer Stativer til Kryobokse
Rustfrit stål.
  • Bokse er sikret med låsestang
  • Kan bruges sammen med alle frysermærker
  • Til bokse med 130 mm højde
Til kummefrysere. Disse racks er specialdesignet til anvendelse med bokse til centrifugerør, bokse med udvendige mål på op til H×B 132×137 mm.
Bestillingsoplysninger: Kryobokse skal bestilles separat.