Racks til kryobokse, racks til halve bokse
Leverandør: TENAK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 537 DKK
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Racks til kryobokse, racks til halve bokse
Stativer Stativer til Kryobokse
Klassisk rustfrit stål rackdesign til opbevaring af kryobokse i flydende nitrogen.
  • Kan bruges sammen med alle kummefrysermærker
  • Egnet til alle små kryobokse med L×B på 80×80 mm og højde på 50 mm
  • Kryoboksene er sikret med en låsestang
  • Velegnet til kryobokse i pap, polypropylen og polykarbonat
Bestillingsoplysninger: Kryobokse skal bestilles separat.