Fluorescerende nukleotider, Amersham CyDye™
Leverandør: CytivaSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Til mærkning af DNA- og RNA-prober, især til flerfarvet analyse i mikroarrays, FISH, kromosomidentifikation, farvning af helt kromosom, karyotypeanalyse og genkortlægning.
- Høj følsomhed
- Lav, uspecifik binding
- Høj fotostabilitet
- Høj vandopløselighed
- pH-ufølsom
CyDye™-mærkede nukleotider fås i et sortiment af lyse, intense farver med smalle emissionsbånd - ideelle til multiplexing med en enkelt prøve.