Pipette controller, PIPETBOY pro
Leverandør: Integra
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
156403 156400 156404 156402 156401
612-3716EA 4520 DKK
612-3716 612-3711 612-3717 612-3714 612-3713
Pipette controller, PIPETBOY pro
Pipetter Pipettehjælpere
Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Ekstralet, ergonomisk pipettehjælper (190 g)
  • Meget nøjagtig pipettering ved at bruge forskelligt tryk med fingeren på pipetteudløserne
  • Maksimal pipetteringshastighed: 12 ml/s. Forudindstilling af hastighed: 2 til 12 ml/s
  • Indbygget LED-lys giver optimal belysning af området omkring pipetten, hvilket sikrer nøjagtig pipettering og forebygger overanstrengelse af øjnene
  • NiMH-batterier (standard AAA-type) i høj kvalitet med autonomi på 4000 opsugnings- og dispenseringscyklusser