p-Toluensulfonsyre monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
87098.180EA 171 DKK
87098.180 87098.290 87098.460
p-Toluensulfonsyre monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
p-Toluensulfonsyre monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Smeltepunkt: 102…104 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %