Samleklemmer til kugleformet slib, KECK™
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 49 DKK
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Samleklemmer til kugleformet slib, KECK™
Klemmer Klemmer til NS-slib
POM, farvet. Til tæt, sikker tilslutning af runde kolber med slib. Disse klemmer er fremstillet af plast for at undgå ridsning af glasset, hvilket forekommer ved anvendelse af almindelige samleklemmer.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C
  • Robust, nem at montere og fjerne