Multikanalpipetter, elektroniske, variabel volumen, Eppendorf Xplorer®
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4861000.104 4861000.112 4861000.120 4861000.139 4861000.147 4861000.155 4861000.163 4861000.171
613-1410EA 8300 DKK
613-1410 613-1417 613-1418 613-1419 613-1420 613-1426 613-1427 613-2228
Multikanalpipetter, elektroniske, variabel volumen, Eppendorf Xplorer®
Pipetter Automatiske pipetter
Xplorer® er en enkel, præcis elektronisk pipette designet specielt til høje professionelle krav.
  • PhysioCare Concept® tilbyder ergonomisk design, fleksibel håndposition, nedsat vægt, tydeligt farvedisplay
  • Intuitiv betjening med multifunktionel programvælger, flersproget menu, hjælpefunktion, lys samt nem spidspåsætning og -afskydning
  • Høj reproducerbarhed af målingsresultater
  • Nem vedligeholdelse
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.
Application: Pipetting of aqueous liquids.
Bestillingsoplysninger: Leveres med oplader.