VWR®, Autoklaverbare Erlenmeyer-kolbeklemmer af PVC
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-2960EA 374 DKK
444-2960 444-2961 444-2962 444-2963 444-2964
VWR®, Autoklaverbare Erlenmeyer-kolbeklemmer af PVC
Klemmer Universalklemmer
Information om tilbehør: * Platformen leveres med mini-ryster og mini-inkubationsryster. Bemærk, at andre rystere kræver en perforeret platform (ekstraudstyr) til montering af kolbeklemmer eller reagensglasracks. Denne platform skal bestilles separat.