VWR®, Reagensglasracks, PVC-belagt stål
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-7037EA 3530 DKK
444-7037 444-7038 444-7039
VWR®, Reagensglasracks, PVC-belagt stål
Stativer Tube Racks
Information om tilbehør: * Platformen leveres med en mini-ryster, mini-inkubationsryster, mikropladeryster samt mikropladeinkubationsryster. Bemærk, at andre rystere kræver en perforeret platform (ekstraudstyr) til montering af kolbeklemmer eller reagensglasracks. Denne platform skal bestilles separat.