Kuglerørekoblinger, BOLA
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 1620 DKK
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Kuglerørekoblinger, BOLA
Omrørere Omrøreudstyr
Disse POM-koblinger er ideelle til udligning af afvigelser mellem omrører og omrørerskaft. Egnet til omrørerskafter i glas, metal eller Bola. Begge modeller er velegnede til omdrejningshastigheder på op til 1200 o/min., og de kan anvendes til omdrejning såvel højre om som venstre om.
  • Meget god kemisk resistens, temperaturresistent fra –20 til +110 °C
  • Samles med skrueled med klemmeringe
  • Drejeleddet (længe 90 mm) kan afkortes af brugeren
  • Maksimal afvigelse 10 mm
Effektiv transmission af op til 300 Ncm.
Powerful transmission of up to 300 Ncm.