Redskaber til omrørermotorer, ankeromrørere
Leverandør: Bohlender
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 2740 DKK
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Redskaber til omrørermotorer, ankeromrørere
Omrørere Omrøreudstyr
PTFE stirrers: Disse omrørerredskaber har skaft i PTFE-belagt rustfrit stål, og det U-formede omrørerblad er fremstillet helt i PTFE, så de er ideelle til blanding af viskøse væsker. Stærkt tangentialflow med forskydningshastighed i marginalområdet, lav aflejring på beholderens vægge.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
PTFE blades: Solide omrørerblade i PTFE med et sæt klemmeskuer i PTFE/PEEK, ideelle til blanding af viskøse væsker. Stærkt tangentialflow med forskydningshastighed i marginalområdet, lav aflejring på beholderens vægge.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.
Certificeringer: Overholder FDA's krav.
Leveringsinformation: A spanner is included with the blades for easy assembly.